Wybierz wielkość
1000,00 zł
1000,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
Quality Level
sterility
0.2 μm filtered
form
solution
impurities
DNase and RNase, none detected
pH
8.2-8.4 (25 °C)
SMILES string
OB(O)O.NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3.BH3O3/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8;2-1(3)4/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2;2-4H
InChI key
OSBLTNPMIGYQGY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
1 of 4
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form solution | form powder blend | form liquid | form solution |
| pH 8.2-8.4 (25 °C) | pH 8.1-8.5 (5 ×) | pH 7.4±0.2 (25 °C) | pH - |
| impurities DNase and RNase, none detected | impurities DNase and RNase, none detected | impurities DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected | impurities DNase and RNase, none detected |
| sterility 0.2 μm filtered | sterility - | sterility - | sterility - |
Application
Dilution of the TBE stock concentrates to a 1× TBE running buffer results in a buffer containing 89 mM Tris-borate and 2 mM EDTA, pH 8.3. The 5× or 10× stocks may also be added to an acrylamide/bis-acrylamide stock solution for making the PAGE gel. Applied voltages of less than 5 V/cm (distance between the electrodes of the unit) are recommended for maximum resolution.
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
TAE i TBE są używane jako bufory do elektroforezy kwasów nukleinowych, ale mają pewne istotne różnice. Zapoznaj się z naszymi przepisami i filmami, aby zapewnić swojej aplikacji jak największe szanse na sukces.
Protokół GenElute™ Bacterial Genomic DNA Kit opisuje prosty i wygodny sposób izolacji czystego genomowego DNA z bakterii.
Protokół zestawu do oczyszczania genomowego DNA ssaków GenElute opisuje izolację czystego DNA o wysokiej masie cząsteczkowej z różnych źródeł ssaków.
The Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit contains all the reagents needed to rapidly extract and amplify genomic DNA from mouse tails and other animal tissues, buccal swabs, hair shafts, and saliva.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| T6400-4L | 04061838108715 |