Merck
E1510
Sigma-Aldrich
Ethidium bromide solution
BioReagent, 10 mg/mL in H2O
Synonim(y):
3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, EtBr, Homidium bromide
Wybierz wielkość
10 ML
461,00 zł
461,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 ML
461,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H20BrN3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
394.31
Beilstein:
3642536
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41105322
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.31
461,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
Molecular Biology
Poziom jakości
linia produktu
BioReagent
stężenie
10 mg/mL in H2O
metody
electrophoresis: suitable
przydatność
suitable for gel electrophoresis
ciąg SMILES
[Br-].CC[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C21H19N3.BrH/c1-2-24-20-13-16(23)9-11-18(20)17-10-8-15(22)12-19(17)21(24)14-6-4-3-5-7-14;/h3-13,23H,2,22H2,1H3;1H
Klucz InChI
ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Bromek etydyny (EtBr) jest najczęściej stosowanym barwnikiem kwasów nukleinowych do elektroforezy PAGE lub żelu agarozowego. Fluorescencja EtBr wzrasta 21-krotnie po związaniu z dwuniciowym RNA i 25-krotnie po związaniu dwuniciowego DNA, dzięki czemu odbarwianie tła nie jest konieczne przy niskim stężeniu barwnika (10 μg/ml). Bromek etydyny był stosowany w wielu testach fluorymetrycznych dla kwasów nukleinowych. Wykazano, że wiąże się z jednoniciowym DNA (choć nie tak silnie) i trójniciowym DNA. Ze względu na zdolność wiązania się z DNA, EtBr jest inhibitorem polimerazy DNA.
Ethidium bromide solution has been used:
  • as a stain to visualize U937 cells to assess cell viability[1]
  • to detect polymerase chain reaction products[2]
  • in agarose gel electrophoresis based gel retardation assay[3]
Działania biochem./fizjol.
Bromek etydyny interkaluje dwuniciowe DNA i RNA i działa jako mutagen z przesunięciem ramki. Może być również stosowany w połączeniu z oranżem akrydyny w celu rozróżnienia między żywymi, apoptotycznymi i nekrotycznymi komórkami.
Rekonstytucja
W celu wybarwienia żelu po elektroforezie należy rozcieńczyć próbkę roztworu podstawowego do 0,5 μg/ml wodą i inkubować żel przez 15-30 minut. Odbarwianie zwykle nie jest konieczne, ale można je przeprowadzić w wodzie przez 15 minut, jeśli konieczne jest zmniejszenie tła. Prążki DNA można następnie wykryć w lampie UV (długość fali 254 nm). Bromek etydyny można również dodać do żelu i buforu roboczego w stężeniu 0,5 μg/ml i wizualizować natychmiast po elektroforezie.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Muta. 2
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
pH-sensitive oncolytic adenovirus hybrid targeting acidic tumor microenvironment and angiogenesis
Choi JW, et al.
Journal of Controlled Release : Official Journal of the Controlled Release Society, 205, 134-143 (2015)
Application of a new wall-less plate technology to complex multistep cell-based investigations using suspension cells
Quinones GA, et al.
Blood, 121(7), e25-e33 (2013)
Keith E Herold et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 504, 441-458 (2009-01-23)
A prototype handheld, compact, rapid thermocycler was developed for multiplex analysis of nucleic acids in an inexpensive, portable configuration. Instead of the commonly used Peltier heating/cooling element, electric thin-film resistive heater and a miniature fan enable rapid heating and cooling
Ulrich Braunschweig et al.
Genome research, 24(11), 1774-1786 (2014-09-27)
Alternative splicing (AS) of precursor RNAs is responsible for greatly expanding the regulatory and functional capacity of eukaryotic genomes. Of the different classes of AS, intron retention (IR) is the least well understood. In plants and unicellular eukaryotes, IR is
Suguru Shigemori et al.
Microbial cell factories, 14, 189-189 (2015-11-27)
Mucosal delivery of therapeutic proteins using genetically modified strains of lactic acid bacteria (gmLAB) is being investigated as a new therapeutic strategy. We developed a strain of gmLAB, Lactococcus lactis NZ9000 (NZ-HO), which secretes the anti-inflammatory molecule recombinant mouse heme
Protokoły
The GenElute™ Blood Genomic DNA Kit Protocol provides a simple and convenient way to isolate pure genomic DNA from fresh or aged whole blood.
The GenElute Mammalian Genomic DNA Purification Kit Protocol describes the isolation of pure, high molecular weight DNA from a variety of mammalian sources.
Protokół zestawu do oczyszczania genomowego DNA ssaków GenElute opisuje izolację czystego DNA o wysokiej masie cząsteczkowej z różnych źródeł ssaków.
GenElute™ Bacterial Genomic DNA Kit protocol describes a simple and convenient way for the isolation of pure genomic DNA from bacteria.
Zobacz wszystko
Powiązane treści
Bromek etydyny jest dobrze znanym i szeroko stosowanym barwnikiem fluorescencyjnym w badaniach biotechnologicznych.
Ethidium bromide is a well-known and widely used fluorescent dye in biotechnology research.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?