Przejdź do
G1279
G 418 disulfate salt
powder, suitable for plant cell culture, BioReagent
Synonim(y):
Antibiotic G418
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1500,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H40N4O10 · 2H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
692.71
MDL number:
UNSPSC Code:
10171502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.72
1500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
G 418 disulfate salt, suitable for plant cell culture, BioReagent
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
potency
≥720 μg per mg (Dried basis)
technique(s)
cell culture | plant: suitable
color
white to off-white
solubility
100 mg/mL (H2O clear)
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
application(s)
agriculture
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OC[C@@]1(C)O)O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H]([C@H](C)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O
InChI
1S/C20H40N4O10.2H2O4S/c1-6(25)14-11(27)10(26)9(23)18(32-14)33-15-7(21)4-8(22)16(12(15)28)34-19-13(29)17(24-3)20(2,30)5-31-19;2*1-5(2,3)4/h6-19,24-30H,4-5,21-23H2,1-3H3;2*(H2,1,2,3,4)/t6?,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13-,14+,15+,16-,17-,18+,19-,20+;;/m0../s1
InChI key
UHEPSJJJMTWUCP-NKCAIAFTSA-N
General description
Chemical structure: aminoglycoside
Application
G418 disulfate salt is an aminoglycoside antibiotic similar in structure to gentamicin used for selection and maintenance of prokaryotic and eukaryotic cells transfected with a iNOS promoter construct and neomycin resistance gene†. Optimal concentrations for selection and maintenance vary by cell lines. Bacteria and algae require 5 μg/mL or less while animal cells may require 300-500 μg/mL.
Preparation Note
G418 powder is soluble in water at 100 mg/mL.
Disclaimer
The product is stable for three years when stored at 2-8°C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A1720G5013G8168
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
antibiotic activity spectrum
parasites
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
-
product line
BioReagent
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
solution
Still not finding the right product?
Explore all of our products under G 418 disulfate salt
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)