Przejdź do
G8168
G418 disulfate salt
solution, non-animal origin, suitable for cell culture, BioReagent
1 of 2 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonim(y):
Antibiotic G418
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
909,00 zł
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2320,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3300,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H40N4O10 · 2H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
692.71
MDL number:
UNSPSC Code:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.76
909,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
G 418 disulfate salt solution, 50 mg/mL in H2O, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
Micromonospora echinospora
Quality Segment
sterility
0.1 μm filtered
product line
BioReagent
form
solution
potency
50-60 mg per mL
mol wt
692.7
packaging
pkg of 10 and 100 mL
concentration
50 mg/mL in H2O
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
color
colorless
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear
antibiotic activity spectrum
parasites
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OC[C@@]1(C)O)O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H]([C@H](C)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O
InChI
1S/C20H40N4O10.2H2O4S/c1-6(25)14-11(27)10(26)9(23)18(32-14)33-15-7(21)4-8(22)16(12(15)28)34-19-13(29)17(24-3)20(2,30)5-31-19;2*1-5(2,3)4/h6-19,24-30H,4-5,21-23H2,1-3H3;2*(H2,1,2,3,4)/t6?,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13-,14+,15+,16-,17-,18+,19-,20+;;/m0../s1
InChI key
UHEPSJJJMTWUCP-NKCAIAFTSA-N
General description
Chemical structure: aminoglycoside
Application
G418 disulfate is an aminoglycoside antibiotic similar in structure to gentamicin used for selection and maintenance of prokaryotic and eukaryotic cells. Optimal concentrations for selection and maintenance vary by cell lines. Bacteria and algae require 5 μg/mL or less while animal cells may require 300-500 μg/mL.
Biochem/physiol Actions
Mode of Action: G418 blocks polypeptide synthesis and protein elongation by inhibiting synthesis at the 70S and 80S ribosomes.
Antimicrobial Spectrum: G418 selects for cells stably transfected with an iNOS promoter construct and neomycin resistance gene and shows activity against protozoa and helminthes.
Disclaimer
The product is stable for two years when stored at 2-8°C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A1720G1279G5013
description
50 mg/mL in H2O, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture
description
suitable for plant cell culture, BioReagent
description
potency: ≥720 μg per mg (dried basis)
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
antibiotic activity spectrum
parasites
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solution
form
powder
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under G 418 disulfate salt solution
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. Valencia, Spain
    • Review 1
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    G418
    Good quality antibiotic for research. Already disolved so it makes it easier to use but difficult to store for long term
    Helpful?
  2. 1 Ratings-only review