Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 470,00 zł | |
| 250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 788,00 zł | |
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2340,00 zł |
Informacje o tej pozycji
470,00 zł
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
Quality Level
conjugate
FITC conjugate
form
powder
mol wt
average Mw 59,000-77,000
extent of labeling
0.001-0.020 mol FITC per mol glucose
color
light yellow to dark orange
solubility
water: 25 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Packaging
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source bacterial (Leuconostoc mesenteroides) | biological source synthetic | biological source bacterial (Leuconostoc mesenteroides) | biological source bacterial (Leuconostoc mesenteroides) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility water: 25 mg/mL | solubility - | solubility H2O: 25 mg/mL | solubility water: 25 mg/mL |
| form powder | form powder or crystals | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| color light yellow to dark orange | color - | color light yellow to dark orange | color light yellow to dark orange |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.
Powiązane treści
Dekstran jest polimerem anhydroglukozy. Składa się w około 95% z wiązań alfa-D-(166). Pozostałe (163) wiązania odpowiadają za rozgałęzienie dekstranu.
Dextran is a polymer of anhydroglucose. It is composed of approximately 95% alpha-D-(166) linkages. The remaining (163) linkages account for the branching of dextran.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| FD70-250MG | 04061833033500 |
| FD70-1G | 04061826682623 |
| FD70-100MG | 04061833622551 |