This product has not been tested for labeling bacteria internally, including Staphylococcus aureus. Therefore, no data is available for this application. A literature search is recommended for specific applications.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 218,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 621,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1900,00 zł |
Informacje o tej pozycji
218,00 zł
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
mol wt
389.38 g/mol
color
orange to dark orange, yellow to dark yellow
solubility
acetone: 0.1 g/10 mL, clear to very slightly hazy
fluorescence
λex 492 nm; λem 518 nm in 0.1 M phosphate pH 8.0
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)N=C=S)c1
InChI
1S/C21H11NO5S/c23-12-2-5-16-18(8-12)26-19-9-13(24)3-6-17(19)21(16)15-4-1-11(22-10-28)7-14(15)20(25)27-21/h1-9,23-24H
InChI key
MHMNJMPURVTYEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability suitable for fluorescence | suitability - | suitability - | suitability - |
| fluorescence λex 492 nm; λem 518 nm in 0.1 M phosphate pH 8.0 | fluorescence - | fluorescence λex 492 nm; λem 518 nm (green) | fluorescence λex 492 nm; λem 518 nm (green) |
| color orange to dark orange, yellow to dark yellow | color yellow to orange | color orange to dark orange | color yellow to very dark yellow |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluorescein 5(6)-isothiocyanate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
excuse me, can the product of Fluorescein 5(6)-isothiocyanate be used to lable bacteria,such as Staphylococcus aureus? thanks
1 answer-
Helpful?
-
-
Is it suitable for fluorescence microscopy?
1 answer-
This product is tested for fluorescent labeling of proteins. While not tested specifically for use in fluorescent microscopy, this compound is routinely used in cell-based studies applying this technique.
Please see the link below to review the Peer Reviewed Publications:
https://www.sigmaaldrich.com/search/46950?focus=papers&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=46950&type=citation_searchHelpful?
-