Przejdź do
F3627
D-Fructose 6-phosphate disodium salt hydrate
≥98%, amorphous powder
Synonim(y):
Sodium (2R,3R,4S)-2,3,4,6-tetrahydroxy-5-oxohexyl phosphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
254,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
546,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
900,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2630,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11Na2O9P · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.10 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5686786
254,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bacterial (Corynebacterium)
Quality Segment
assay
≥98%
form
amorphous powder
impurities
<0.05 mol % fructose 1,6-diphosphate, <1.5 mol % glucose 6-phosphate
color
white to off-white
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
cation traces
Na: 14.6-15.6% (dry basis)
application(s)
agriculture
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].OC[C@@]1(O)O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.2Na.H2O/c7-2-6(10)5(9)4(8)3(15-6)1-14-16(11,12)13;;;/h3-5,7-10H,1-2H2,(H2,11,12,13);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t3-,4-,5+,6-;;;/m1.../s1
InChI key
VSCMQICEHMPOEC-HTKRKRNRSA-L
Application
D-Fructose 6-phosphate (F6P) is a sugar intermediate of the glycolytic pathway that may be used to help identify, differentiate and characterize enzymes such as phosphofructokinase(s), pyrophosphate-dependent fructose-6-phosphate 1-phosphotransferase(s), D-fructose-6-phosphate aldolase(s), glutamine:fructose-6-phosphate amidotransferase(s) and glucosamine-6P synthase(s).
Biochem/physiol Actions
Fructose-6-phosphate is a glycolytic intermediate produced by the isomerization of glucose-6-phosphate by phosphoglucoisomerase.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F15027163671642
assay
≥98%
assay
≥97% (enzymatic)
assay
≥99.5% (T)
assay
≥98.0% (T)
biological source
bacterial (Corynebacterium)
biological source
synthetic (inorganic)
biological source
-
biological source
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: soluble 50 mg/mL at 25 °C
form
amorphous powder
form
amorphous powder
form
coarse powder, fine crystals
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?