Przejdź do
F6803
D-Fructose 1,6-bisphosphate trisodium salt hydrate
≥98% (TLC)
Synonim(y):
D(+)Fructofuranose 1,6-diphosphate trisodium salt hydrate, Harden-Young ester, Hexose diphosphate trisodium salt hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
140,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
412,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1420,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11Na3O12P2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
406.06 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
microbial
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
color
white to off-white
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
cation traces
Na: 14.6-18.8% (dry basis)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[Na+].O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)COP(O)([O-])=O
InChI
1S/C6H14O12P2.3Na.H2O/c7-3(1-17-19(11,12)13)5(9)6(10)4(8)2-18-20(14,15)16;;;;/h3,5-7,9-10H,1-2H2,(H2,11,12,13)(H2,14,15,16);;;;1H2/q;3*+1;/p-3/t3-,5-,6-;;;;/m1..../s1
InChI key
ISLNIFDAODOXHN-GNWSQLALSA-K
Application
D-Fructose-1,6-bisphosphate (FBP), a common metabolic sugar, is the precursor of glyceraldehyde 3-phosphate and dihydroxyacetone phosphate in the glycolytic pathway.[1] It may be used as an allosteric activator of enzymes such as pyruvate kinase and NAD+-dependent L-(+)-lactate dehydrogenase, as an inhibitor of acetate kinase and as a substrate to identify and characterize enzymes such as fructose-1,6-bisphosphate aldolase(s) and fructose-1,6-bisphosphatase(s). FBP is studied as a neuroprotective agent in brain injury.[2]
Biochem/physiol Actions
Fructose-1,6-biphosphate (F1,6P) is a glycolytic intermediate produced by the transfer of a phosphate from ATP to fructose-6-phosphate by the enzyme phosphofructokinase. Fructose-1,6-biphosphate, along with fructose-2,6-biphosphate, modulates the activity of phosphofructokinase-1 (PFK-1), the rate-limiting step in glycolysis. Fructose-1,6-biphosphate is also an allosteric activator of the M2 isoform of Pyruvate Kinase (PK-M2), the predominant form of pyruvate kinase in cancer cells.
Fructose-1,6-biphosphate (F1,6P) is a glycolytic intermediate produced by the transfer of a phosphate from ATP to fructose-6-phosphate by the enzyme phosphofructokinase. Fructose-1,6-biphosphate, along with fructose-2,6-biphosphate, modulates the activity of phosphofructokinase-1 (PFK-1), the rate-limiting step in glycolysis. During glycolysis, aldolase splits Fructose-1,6-biphosphate into dihydroxacetone phosphate (DHAP) and glyceraldehyde phosphate. Fructose-1,6-biphosphate is also an allosteric activator of the M2 isoform of Pyruvate Kinase (PK-M2), the predominant form of pyruvate kinase in cancer cells.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
R7750F0752G7772
biological source
microbial
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (inorganic)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95% anhydrous basis (enzymatic)
assay
≥99% (TLC)
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 100 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
liquid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?