Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for to 3 months at (-20°C).
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 416,00 zł |
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 832,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1410,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3660,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7050,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Form:
powder
Assay:
≥99% (agarose gel electrophoresis)
Biological source:
human plasma
416,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human plasma
Quality Segment
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
form
powder
technique(s)
ELISA: suitable
impurities
HIV-1/HIV-2, HCV and hepatitis B antigen, tested negative
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... ORM1(5004)
General description
α-1-Acid glycoprotein (AGP)/orosomucoid (ORM), a glycoprotein has a molecular weight of 41-43kDa. It is considered as one of the important acute phase proteins in humans and rats. AGP may belong to the lipocalin family.
Application
α1-Acid glycoprotein from human plasma has been used:
- as negatively charged protein to investigate the adsorption processes onto the surface of polyelectrolyte multilayers
- to incubate plates coated with purified antiserum in the study to investigate its serum concentration by ELISA
- to study the effect of its different concentrations on the antiviral activity of human immunodeficiency virus (HIV) protease inhibitors
Biochem/physiol Actions
α1-Acid glycoprotein possesses immunomodulating effects. It has the ability to bind to acidic drugs, like phenobarbital.
Preparation Note
Purified from Cohn Fraction VI
Disclaimer
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) ELISA: suitable | technique(s) - | technique(s) electrophoresis: suitable | technique(s) ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable |
| biological source human plasma | biological source human plasma | biological source human plasma | biological source human |
| assay ≥99% (agarose gel electrophoresis) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥99% (agarose gel electrophoresis) |
| form powder | form lyophilized | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. - | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Please, could you tell me what are the best storage conditions once reconstituted in water, and for how long are reconstituted solutions stable?