Przejdź do
F6625
Flavin adenine dinucleotide disodium salt hydrate
≥95% (HPLC), powder
Synonim(y):
FAD, FAD-Na2, Riboflavin 5′-adenosine diphosphate disodium salt, FAD-Na2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
447,00 zł
379,95 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
532,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
642,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1100,00 zł
935,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1870,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3350,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H31N9Na2O15P2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
829.51 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5326842
Form:
powder
Assay:
≥95% (HPLC)
Solubility:
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, slightly orang to deep orange
Biological source:
microbial
Color:
yellow to orange-brown
379,95 zł
Cena katalogowa447,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
microbial
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
mol wt
829.51 g/mol
color
yellow to orange-brown
solubility
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, slightly orang to deep orange
λmax
375-377 nm, 448-450 nm
fluorescence
(EmM Anhydrous 10.5 - 11.8 pH 7.0, Lambda Max 448 to 450 nm
EmM Anhydrous 8.5 - 9.5 pH 7.0, Lambda Max 375 to 377 nm)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[H]O[H].Cc1cc2N=C3C(=O)NC(=O)N=C3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]4O[C@H]([C@H](O)[C@@H]4O)n5cnc6c(N)ncnc56)c2cc1C
InChI
1S/C27H33N9O15P2.2Na.H2O/c1-10-3-12-13(4-11(10)2)35(24-18(32-12)25(42)34-27(43)33-24)5-14(37)19(39)15(38)6-48-52(44,45)51-53(46,47)49-7-16-20(40)21(41)26(50-16)36-9-31-17-22(28)29-8-30-23(17)36;;;/h3-4,8-9,14-16,19-21,26,37-41H,5-7H2,1-2H3,(H,44,45)(H,46,47)(H2,28,29,30)(H,34,42,43);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t14-,15+,16+,19-,20+,21+,26+;;;/m0.../s1
InChI key
GXTPHHZYFMAGLX-UJXBNFGUSA-L
General description
Flavin adenine dinucleotide disodium salt hydrate (FAD-Na2) is an adenine-containing enzymatic redox cofactor[1]. Also known as flavin cofactors, FAD is critical electron transporter in living systems.[2] They catalyze several 1-2 electron redox reactions. e.g., β-oxidation of fatty acids occurs in the presence of FAD as a cofactor.[3] FAD is one of the two active coenzymes of vitamin B12(riboflavin).[4] FAD displays a significantly shorter excited state lifetime in aqueous solutions than its analog, flavin mononucleotide.[2]
Application
FAD is used to remove reactive oxygen species (ROS) from mammalian cells. The fluorescence mechanism of FAD is used to study energy-dependent intramitochondrial redox potential.[5] FAD is used as a predominant fluorophore to study unstained eosinophils, which exhibit autofluorescence compared to other leucocytes.[6]
Flavin adenine dinucleotide (FAD) is used as a redox cofactor (electron carrier) by flavoproteins including succinate dehydrogenase (complex), α-ketoglutarate dehydrogenase, apoptosis-inducing factor 2 (AIF-M2, AMID), folate/FAD-dependent tRNA methyltransferases, and N-hydroxylating flavoprotein monooxygenases. FAD is a component of the pyruvate dehydrogenase complex.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F8384N6660N0632
solubility
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, slightly orang to deep orange
solubility
water: 50 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95%
assay
~98%
assay
≥95% (HPLC), ≥95% (enzymatic), ≥95% (spectrophotometric assay)
biological source
microbial
biological source
bovine milk
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)