Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 562,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
562,00 zł
biological source
bovine milk
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥95%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
water: 50 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[H]O[H].Cc1cc2N=C3C(=O)NC(=O)N=C3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]4O[C@H]([C@H](O)[C@@H]4O)n5cnc6c(N)ncnc56)c2cc1C
InChI
1S/C27H33N9O15P2.2Na.H2O/c1-10-3-12-13(4-11(10)2)35(24-18(32-12)25(42)34-27(43)33-24)5-14(37)19(39)15(38)6-48-52(44,45)51-53(46,47)49-7-16-20(40)21(41)26(50-16)36-9-31-17-22(28)29-8-30-23(17)36;;;/h3-4,8-9,14-16,19-21,26,37-41H,5-7H2,1-2H3,(H,44,45)(H,46,47)(H2,28,29,30)(H,34,42,43);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t14-,15+,16+,19-,20+,21+,26+;;;/m0.../s1
InChI key
GXTPHHZYFMAGLX-UJXBNFGUSA-L
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| solubility water: 50 mg/mL, clear | solubility H2O: soluble-50 mg/mL, clear, slightly orang to deep orange | solubility H2O: 0.1 M, clear, colorless to faintly yellow | solubility - |
| assay ≥95% | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% | assay ≥99% |
| biological source bovine milk | biological source microbial | biological source yeast | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form powder | form powder | form powder | form crystalline powder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Flavin adenine dinucleotide disodium salt hydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?