Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 469,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2280,00 zł |
Informacje o tej pozycji
469,00 zł
Nazwa produktu
Roseoflavin, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
faint red to very dark brown-red
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[n]1(c2n[c]([nH][c](c2nc3c1cc(c(c3)C)N(C)C)=O)=O)CC(O)C(O)C(O)CO
InChI
1S/C18H23N5O6/c1-8-4-9-11(5-10(8)22(2)3)23(6-12(25)15(27)13(26)7-24)16-14(19-9)17(28)21-18(29)20-16/h4-5,12-13,15,24-27H,6-7H2,1-3H3,(H,21,28,29)
InChI key
IGQLDUYTWDABFK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition protect from light | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility aqueous base: soluble, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: ~20 mg/mL, H2O: insoluble |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![N-(4-Bromophenyl)-3-[[(4-bromophenyl)amino]sulfonyl]benzamide ≥98% (HPLC), solid](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/120/254/f9829d51-31a0-469a-ab52-5e2f49b48d81/640/f9829d51-31a0-469a-ab52-5e2f49b48d81.png)