Merck
F2144
Sigma-Aldrich
1,1′-Ferrocenedicarboxylic acid
~96%
Synonim(y):
1,1′-Biscarboxylferrocene, 1,1′-Dicarboxyferrocene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H10FeO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
274.05
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Próba
~96%
mp
≥300 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Fe].OC(=O)[C]1[CH][CH][CH][CH]1.OC(=O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C6H5O2.Fe/c2*7-6(8)5-3-1-2-4-5;/h2*1-4H,(H,7,8);
Klucz InChI
ISVVAJYTLASNEJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for preparation of:
  • Planar chiral ferrocene-based amido-phosphine ligands as catalysts for asymmetric allylic alkylation reactions
  • Potential antitumor agents
  • Isostructural ferrocenyl coordination polymer hollow microspheres with H2 storage properties
  • Prganometallic aromatic polyesters
  • Manganese-lanthanide-ferrocene clusters
zastąpiony przez