Kluczowe dokumenty
1.59270
Supelco
Methylene blue (C.I. 52015)
redox indicator, Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Methylene Blue trihydrate, Methylthioninium chloride, 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazinium chloride, Tetramethylthionine chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H18ClN3S · 3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
373.90
Beilstein:
3599847
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352107
Numer indeksu EC:
200-515-2
NACRES:
NA.05
Nazwa produktu
Methylene blue (C.I. 52015), Reag. Ph Eur
agency
reag. Ph. Eur.
suitable for SM 4500 - NH3
Poziom jakości
Formularz
powder
siła działania
1180 mg/kg LD50, oral (Rat)
strata
10-15% loss on drying, 110 °C
kolor
dark green
pH
3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
190 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
50 g/L
gęstość nasypowa
400‑600 kg/m3
λmaks.
660-665 nm at 50% in ethanol
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;/h5-10H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Komentarz do analizy
Appearance: Dark green powder, eventually with granular and bright parts.
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λmax. (ethanol 50 %): 660 - 665 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.003 g/l; ethanol 50 %): 2250 - 2750
Loss on drying (110 °C): 10 - 15 %
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.