Przejdź do
119342
(Dimethylaminomethyl)ferrocene
≥95%
Synonim(y):
(Ferrocenylmethyl)dimethylamine, Ferrocenemethylamine, N,N-Dimethylferrocenylmethylamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
394,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H17FeN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
215-044-8
MDL number:
394,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95%
reaction suitability
core: iron, reagent type: catalyst
refractive index
n20/D 1.59 (lit.)
bp
124-128 °C/2.5 mmHg (lit.)
density
1.228 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CN(C)C[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C8H12N.C5H5.Fe/c1-9(2)7-8-5-3-4-6-8;1-2-4-5-3-1;/h3-6H,7H2,1-2H3;1-5H;
InChI key
JJJSTEANRWLZBH-UHFFFAOYSA-N
General description
(Dimethylaminomethyl) ferrocene (DMAMF) is a ferrocene with a dimethylaminomethyl substituent attached to one of the cyclopentadienyl ligands. It can be used as a precursor in the preparation of iron oxide-based films.
Application
(Dimethylaminomethyl)ferrocene can be used as:
  • A Precursor in the preparation of iron oxide and magnesium-doped iron oxide films by atomic layer deposition (ALD).
  • An amine ligand in the synthesis of pentacarbonyl{[(dimethylamino)methyl]ferrocene}tungsten complex.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
39502122628941653
description
≥95%
description
95%
description
97%
description
technical, ≥95% (GC/NT)
reaction suitability
core: iron, reagent type: catalyst
reaction suitability
reagent type: ligand, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Stille Coupling
reaction suitability
-
reaction suitability
-
assay
≥95%
assay
95%
assay
97%
assay
≥95% (GC/NT)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
bp
124-128 °C/2.5 mmHg (lit.)
bp
-
bp
84 °C (lit.)
bp
-
density
1.228 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.732 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.795 g/mL at 20 °C (lit.)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)