Przejdź do
40241
(S)-(−)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine
≥98.0% (T)
Synonim(y):
(S)-(−)-[1-(Dimethylamino)ethyl]ferrocene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1180,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H19FeN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
1180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (T)
optical activity
[α]20/D −14±1°, c = 1.5% in ethanol
color
dark brown
bp
120-121 °C/0.7 mmHg (lit.)
density
1.222 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][CH]2)N(C)C
InChI
1S/C9H14N.C5H5.Fe/c1-8(10(2)3)9-6-4-5-7-9;1-2-4-5-3-1;/h4-8H,1-3H3;1-5H;/t8-;;/m0../s1
InChI key
ISOLNZQTVMCEOI-JZGIKJSDSA-N
Application
(S)-(−)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine can be used:
  • As a starting material in the synthesis of chiral diferrocenylphosphine-diamines applicable in catalysis.
  • As a model chiral probe in the study of enantiodiscrimination ability of chiral ionic liquids using cyclic voltammetry.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
68232223745070942
description
≥98.0% (T)
description
≥96%
description
≥99%
description
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
≥98.0% (T)
assay
≥96%
assay
≥99%
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
functional group
amine
functional group
amine, phosphine
functional group
amine
functional group
amine
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.222 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
density
1.067 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
bp
120-121 °C/0.7 mmHg (lit.)
bp
-
bp
153 °C/11 mmHg (lit.)
bp
-
optical activity
[α]20/D −14±1°, c = 1.5% in ethanol
optical activity
-
optical activity
[α]20/D −59°, c = 5 in methanol
optical activity
[α]20/D −21±1°, c = 1% in methanol
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
203.0 °F - closed cup
flash_point_c
95 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)