Merck
106895
Sigma-Aldrich
1,1′-Ferrocenedicarboxylic acid
96%
Synonim(y):
1,1′-Biscarboxylferrocene, 1,1′-Dicarboxyferrocene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H10FeO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
274.05
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
96%
przydatność reakcji
core: iron
reagent type: catalyst
zanieczyszczenia
<3% ferrocenecarboxylic acid
mp
≥300 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Fe].OC(=O)[C]1[CH][CH][CH][CH]1.OC(=O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C6H5O2.Fe/c2*7-6(8)5-3-1-2-4-5;/h2*1-4H,(H,7,8);
Klucz InChI
ISVVAJYTLASNEJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for preparation of:
  • Planar chiral ferrocene-based amido-phosphine ligands as catalysts for asymmetric allylic alkylation reactions
  • Potential antitumor agents
  • Isostructural ferrocenyl coordination polymer hollow microspheres with H2 storage properties
  • Prganometallic aromatic polyesters
  • Manganese-lanthanide-ferrocene clusters
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shun Yang et al.
Journal of colloid and interface science, 554, 565-571 (2019-07-22)
Traditional method to functionalize mesoporous silica nanoparticles with organic groups for removal of contaminants from wastewater was surface modification. However, this surface modification could not cover the entire surface, leading to incomplete utilization of the high surface area of MSNs.
Dongmiao Qin et al.
Mikrochimica acta, 187(8), 482-482 (2020-08-05)
A composite, reduced graphene oxide (rGO) doped with silver nanoparticles (Ag NPs), was prepared by using binary reductants of sodium citrate and hydrazine hydrate. Carbon quantum dots (CQDs) synthesized by papaya peel combined with silver ions to form a CQDs-loaded