Przejdź do
G3293
Glucose Assay Reagent
for use with enzymatic assay kits GAHK20, SCA20, FA20, SA20
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
20 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
236,00 zł
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
426,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12164500
236,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
analyte chemical class(es)
sugars (glucose)
technique(s)
photometry: suitable
impurities
≤0.005% Creatine phosphokinase, glutathione reductase, myokinase, NADH-oxidase,NADPH oxidase, phosphogluconic dehydrogenase, phosphoglucose isomerase, lactic dehydrogenase, <0.01% ATP-ase, myokinase
application(s)
food and beverages
general analytical
storage temp.
2-8°C
Application
For the quantitative determination of glucose in food and other materials utilizing the hexokinase-glucose 6-phosphate dehydrogenase enzymatic assay.
Reconstitute with deionized water using volume indicated by package size (20 or 50 mL).
Biochem/physiol Actions
< 0.05 % Activity resulting from cross-reactivity with the following substrates: fructose, dextran, sedoheptulose, arabinose, galactose, xylose, trehalose, mannose, sorbitol, +/- fucose or ribose.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S1299S9144G3660
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
analyte chemical class(es)
sugars (glucose)
analyte chemical class(es)
sugars (sucrose)
analyte chemical class(es)
sugars
analyte chemical class(es)
sugars (glucose)
impurities
≤0.005% Creatine phosphokinase, glutathione reductase, myokinase, NADH-oxidase,NADPH oxidase, phosphogluconic dehydrogenase, phosphoglucose isomerase, lactic dehydrogenase, <0.01% ATP-ase, myokinase
impurities
-
impurities
-
impurities
-
application(s)
food and beverages
general analytical
application(s)
food and beverages
general analytical
application(s)
food and beverages
general analytical
application(s)
food and beverages
general analytical
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
This procedure may be used for the determination of Amyloglucosidase activity using starch as the substrate.
To standardize an enzymatic assay procedure of cellulase.
Ten protokół wykorzystuje test spektrofotometryczny do oceny aktywności celulazy. Celulaza z Aspergillus niger katalizuje hydrolizę wiązań endo-1,4-β-D-glikozydowych.
Wyświetl wszystkie protokoły
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
G3293-50ML04061837904998
G3293-20ML04061837904981
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. For how many tests this reagent will be sufficient?
    1 answer
    1. This product is available in a 20 mL or 50 mL package size. The entire vial should be reconstituted in DI water as indicated by the package size. Each test requires 1 mL of this reagent. The 20 mL package size is sufficient to perform 20 test and the 50 mL pack size is sufficient to perform 50 tests.
      Helpful?
  4. How much of the initial must be reconstituted in 20 ml of DI water?
    1 answer
    1. The entire vial should be reconstituted to the volume of the package size. The G3293-20 mL with 20 mL of DI water and the G3293-50 mL with 50 mL of DI water.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  6. Is magnesium required for Product G3293, Glucose Assay Reagent?
    1 answer
    1. Magnesium, an activator of hexokinase, is included in the assay reagent. There is no need to add a magnesium salt to the reagent before use.
      Helpful?
  7. Is it possible to adapt Product G3293, Glucose Assay Reagent, for use with a 96 well plate reader?
    1 answer
    1. In principle, it should be possible to adapt assay procedures using this reagent to 96-well plate readers. Volumes of reagent, water, standard, and unknown should be reduced to fit the capacity of the test wells, and kept in the same proportions as those used with a spectrophotometer. The volume reduction will likely be 1:4 or 1:5. With the shorter "pathlength" of a multiwell plate, the sensitivity of the assay would likely decrease.
      Helpful?
  8. What is the detection limit of Product G3293, Glucose Assay Reagent?
    1 answer
    1. This reagent should be able to detect glucose down to approximately 0.01 mg/mL using a spectrophotometer with a 1 cm path length.