Merck
D1551
Sigma-Aldrich
Diethylenetriamine
≥99% (GC)
Synonim(y):
2,2′-Diaminodiethylamine, 2,2′-Iminodiethylamine, Bis(2-aminoethyl)amine
About This Item
Wzór liniowy:
(NH2CH2CH2)2NH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
103.17
Beilstein:
605314
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
gęstość pary
3.6 (vs air)
ciśnienie pary
0.08 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99% (GC)
temp. samozapłonu
676 °F
granice wybuchowości
6.7 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.484 (lit.)
tw
199-209 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
gęstość
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
NCCNCCN
InChI
1S/C4H13N3/c5-1-3-7-4-2-6/h7H,1-6H2
Klucz InChI
RPNUMPOLZDHAAY-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fabrizio Carta et al.
Journal of medicinal chemistry, 53(15), 5511-5522 (2010-07-02)
Carbonic anhydrases (CAs, EC 4.2.1.1) are inhibited by sulfonamides, phenols, and coumarins. Polyamines such as spermine, spermidine, and many synthetic congeners are described to constitute a novel class of CA inhibitors (CAIs), interacting with the different CA isozymes with efficiency