Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 138,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 420,00 zł |
Informacje o tej pozycji
138,00 zł
vapor density
4.4 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.05 mmHg ( 20 °C)
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.5 (lit.)
bp
218-222 °C (lit.)
density
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
NCCN1CCNCC1
InChI
1S/C6H15N3/c7-1-4-9-5-2-8-3-6-9/h8H,1-7H2
InChI key
IMUDHTPIFIBORV-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 99% | description AldrichCPR | description sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests |
| assay 99% | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| density 0.985 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - |
| bp 218-222 °C (lit.) | bp - | bp - |
| refractive index n20/D 1.5 (lit.) | refractive index - | refractive index - |
| form liquid | form solid | form - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
197.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
92 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
140-31-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?