Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1070,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1070,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Nazwa produktu
Sialyltransferase Inhibitor, 3Fax-Peracetyl Neu5Ac, The Sialyltransferase Inhibitor, 3Fax-Peracetyl Neu5Ac controls the biological activity of Sialyltransferase.
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−70°C
SMILES string
F[C@@H]1[C@@H]([C@H](C([C@@H]([C@@H](COC(C)=O)OC(C)=O)OC(C)=O)OC(C(OC)=O)1OC(C)=O)NC(C)=O)OC(C)=O
General description
Biochem/physiol Actions
Sialyltransferase
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (NMR) | assay ≥97% (sum of two isomers, HPLC) | assay ≥90% |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. −70°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 50 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL | solubility water: 50 mg/mL |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c