Przejdź do
5.05223
CMP-Sialic Acid disodium salt
≥95% (HPLC), liquid, activated form of sialic acid, Calbiochem®
Synonim(y):
Kwas cytydyno-5ʹ-monofosfo-N-acetyloneuraminowy, 2Na, kwas CMP-N-acetyloneuraminowy, 2Na, CMP-NANA, CMP-Neu5Ac, Kwas sialowy CMP, sól disodowa w roztworze
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1640,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H29N4O16P · 2Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
658.41
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
liquid
Storage condition:
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, protect from light
1640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Sól disodowa kwasu sialowego CMP, InSolution, ≥95%, 25 mM aqueous solution, required for the biosynthesis of sialic acid-containing complex carbohydrates
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, protect from light
storage temp.
−70°C
SMILES string
[P](=O)(OC3(OC(C(C(C3)O)NC(=O)C)C(O)C(O)CO)C(=O)O)(OCC1OC(C(C1O)O)N2C=CC(=NC2=O)N)O
InChI
1S/C20H31N4O16P/c1-7(26)22-12-8(27)4-20(18(32)33,39-16(12)13(29)9(28)5-25)40-41(35,36)37-6-10-14(30)15(31)17(38-10)24-3-2-11(21)23-19(24)34/h2-3,8-10,12-17,25,27-31H,4-6H2,1H3,(H,22,26)(H,32,33)(H,35,36)(H2,21,23,34)
InChI key
TXCIAUNLDRJGJZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Kwas sialowy CMP jest aktywowaną formą kwasu sialowego, która jest wymagana do biosyntezy złożonych węglowodanów zawierających kwas sialowy. Jest to szeroko rozpowszechniony węglowodan o licznych funkcjach biologicznych, w tym regulacji okresu półtrwania białek krwi, neutralizacji różnych toksyn, adhezji komórkowej i ochronie litycznej glikoprotein.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Physical form
25 mM (10 mg/608 µL) sterylnie filtrowany roztwór soli disodowej kwasu sialowego CMP (Cat. No. 233264) w H₂O.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić na porcje i zamrozić (-70°C). Podwielokrotności są stabilne przez okres do 1 roku w temperaturze -70°C.
Other Notes
Schauer, R., et al. 1972. Hoppe Seylerʹs Z. Physiol. Chem.6, 353.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)