Merck
C6876
Sigma-Aldrich
Z-Glu-OH
Synonim(y):
N-(Carbobenzyloxy)-L-glutamic acid, Z-L-Glutamic acid
About This Item
Wzór liniowy:
HOOCCH2CH2CH(NHCOOCH2C6H5)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
281.26
Beilstein:
2061272
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
powder
mp
115-117 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC(=O)CC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H15NO6/c15-11(16)7-6-10(12(17)18)14-13(19)20-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H,14,19)(H,15,16)(H,17,18)/t10-/m0/s1
Klucz InChI
PVFCXMDXBIEMQG-JTQLQIEISA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)