Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 932,00 zł | |
| 25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3280,00 zł 2788,00 zł | |
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 11 030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
932,00 zł
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
H2O: 99.2 mg/mL, ethanol: insoluble
SMILES string
OC(=O)C1CN(CCCP(O)(O)=O)CCN1
InChI
1S/C8H17N2O5P/c11-8(12)7-6-10(4-2-9-7)3-1-5-16(13,14)15/h7,9H,1-6H2,(H,11,12)(H2,13,14,15)
InChI key
CUVGUPIVTLGRGI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRINA(2907)
rat ... Grin2a(24409)
Application
- to study its effects on blood glucose in mice
- in electrophysiological recording in mouse brain slices
- in electrophysiological recording in rat hippocampal pyramidal neurons
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| Gene Information human ... GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRINA(2907) | Gene Information human ... GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRINA(2907) | Gene Information human ... GRIK1(2897), GRIK2(2898), GRIK3(2899), GRIK4(2900), GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRIN3A(116443), GRIN3B(116444), GRINA(2907) | Gene Information human ... GRIK1(2897), GRIK2(2898), GRIK3(2899), GRIK4(2900), GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRIN3A(116443), GRIN3B(116444), GRINA(2907) |
| color white | color white | color white | color white to off-white |
| solubility H2O: 99.2 mg/mL, ethanol: insoluble | solubility H2O: >10 mg/mL | solubility - | solubility - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| C104-5MG | 04061833006085 |
| C104-25MG | 04061833006078 |
| C104-100MG | 04061833006061 |