Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 956,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H19ClN4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.82
UNSPSC Code:
12352119
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
solid
956,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Clozapine N-oxide,
form
solid
Quality Segment
SMILES string
C[N+]1([O-])CCN(CC1)C2=Nc3cc(Cl)ccc3Nc4ccccc24
InChI
1S/C18H19ClN4O/c1-23(24)10-8-22(9-11-23)18-14-4-2-3-5-15(14)20-16-7-6-13(19)12-17(16)21-18/h2-7,12,20H,8-11H2,1H3
InChI key
OGUCZBIQSYYWEF-UHFFFAOYSA-N
General description
Clozapine N-oxide (CNO), inactive from of clozapine drug, activates G-protein-coupled receptors (GPCRs). CNO serves as a synthetic ligand for engineered human muscarinic receptor. It elicits clozapine-like effects upon metabolic conversion. Clozapine conversion to CNO favors its passage through blood-brain barrier.
Application
Clozapine N-oxide has been used:
- for the activation of human M4 muscarinic (hM4Di) in primary motor cortex
- for inducing in vivo chemogenetic manipulation and impairing locomotor activity in Th-cre transgenic mice
- in behavioral testing in mice and for stimulating (HEK293) cells
Biochem/physiol Actions
5-HT2 serotonin receptor antagonist; major metabolite of clopazine that can be monitored by HPLC.
5-HT2 serotonin receptor antagonist; major metabolite of clopazine.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?