Przejdź do
S0929
Scopolamine hydrobromide
meets USP testing specifications
Synonim(y):
(−)-Scopolamine hydrobromide trihydrate, Hyoscine hydrobromide, Scopine tropate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
390,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1500,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6140,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H21NO4 · HBr · 3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
438.31
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6100669
Quality level:
390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
mp
195-199 °C (dry matter) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
O.O.O.Br.CN1[C@@H]2C[C@H](C[C@H]1[C@@H]3O[C@H]23)OC(=O)[C@H](CO)c4ccccc4
InChI
1S/C17H21NO4.BrH.3H2O/c1-18-13-7-11(8-14(18)16-15(13)22-16)21-17(20)12(9-19)10-5-3-2-4-6-10;;;;/h2-6,11-16,19H,7-9H2,1H3;1H;3*1H2/t11-,12-,13-,14+,15-,16+;;;;/m1..../s1
InChI key
LACQPOBCQQPVIT-SEYKEWMNSA-N
Gene Information
human ... CHRM1(1128)
Application
Scopolamine hydrobromide has been used as a muscarinic receptor antagonist:
  • to reverse the cardiac effects of physostigmine in rabbit heart
  • to study its effect on acoustic startle reflex (gap-PPI){148)
  • to study it′s in vitro antiviral, antibacterial, and antifungal activities and cytotoxicity
  • to study its effect on conditioning of lever pressing
Biochem/physiol Actions
Competitive nonselective muscarinic acetylcholine antagonist.
Competitive nonselective muscarinic acetylcholine antagonist. Scopolamine-induced amnesia in laboratory animals is a commonly-used model of memory deficit.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1470161000137022
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
100
mp
195-199 °C (dry matter) (lit.)
mp
-
mp
195-199 °C (dry matter) (lit.)
mp
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
agency
traceable to Ph. Eur. H1500000, traceable to USP 1610001
agency
-
agency
-
Gene Information
human ... CHRM1(1128)
Gene Information
human ... CHRM1(1128)
Gene Information
human ... CHRM1(1128)
Gene Information
human ... CHRM1(1128)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Effects of Scopolamine on Conditioning of Lever Pressing
Juarez Y, et al.
Acta Acad. Med. Sin., 1(1), 14-23 (2011)
Reversal of cardiac vagal effects of physostigmine by adjunctive muscarinic blockade
Winter J, et al.
Neurotoxicology, 57, 174-182 (2016)
Gareth R I Barker et al.
Learning & memory (Cold Spring Harbor, N.Y.), 16(1), 8-11 (2009-01-02)
Object-in-place memory, which relies on the formation of associations between an object and the place in which it was encountered, depends upon a neural circuit comprising the perirhinal (PRH) and medial prefrontal (mPFC) cortices. This study examined the contribution of
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
S0929-1G04054839597541
S0929-25G04061833613276
S0929-5G04061836830984
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?