Przejdź do
M107
(+)-MK-801 hydrogen maleate
NMDA glutamate receptor antagonist, powder
Synonim(y):
(5S,10R)-(+)-5-Methyl-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5,10-imine hydrogen maleate, Dizocilpine hydrogen maleate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
516,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
984,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2520,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6730,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H15N · C4H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
337.37
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
278-614-5
MDL number:
Form:
powder
516,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
(+)-MK-801 hydrogen maleate, powder
form
powder
Quality Segment
optical activity
[α]25/D +117°, c = 1 in methanol(lit.)
color
white
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: 6 mg/mL, 0.1 M HCl: soluble, ethanol: soluble
SMILES string
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.C[C@]12N[C@H](Cc3ccccc13)c4ccccc24
InChI
1S/C16H15N.C4H4O4/c1-16-13-8-4-2-6-11(13)10-15(17-16)12-7-3-5-9-14(12)16;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-9,15,17H,10H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t15-,16+;/m1./s1
InChI key
QLTXKCWMEZIHBJ-PJGJYSAQSA-N
General description
(+)-MK-801 hydrogen maleate is a highly potent and selective non-competitive NMDA glutamate receptor antagonist that acts at the NMDA receptor-operated ion channel as an open channel blocker. Neurons are depolarized when MK-801 binds to the Glu (40 Glu) receptor (NMDA receptor- ion channel complex) at two sites. 40 Glu is the brain′s primary excitatory neurotransmitter. MK-801 attaches to the ion channel at the binding site PCP of the receptor. Receptor blockade occurs in a voltage-dependent manner.[1] It also known as dizocilpine hydrogen maleate is an effective anticonvulsant with both anxiolytic and sympathomimetic properties.[2](+)-MK-801 hydrogen maleate stimulates locomotion in monoamine-depleted mice.
Application
(+)-MK-801 hydrogen maleate has been used in following experimental studies:
It is injected to mice to study the effect of systemic administration of CIQ [(3-chlorophenyl) (6, 7-dimethoxy-1-((4-methoxyphenoxy) methyl)-3, 4-dihydroisoquinolin-2(1H)-yl)methanone] on schizophrenia-like behaviours stimulated by MK-801.
It has been used to block the NMDA (N-methyl-D-aspartate) receptor-mediated rtPA (recombinant tissue plasminogen activator)-enhanced excitotoxic pathway.
It is injected in varied doses to study behavioral performance altering effects of MK-801 in zebrafish (Danio rerio).
It is used as a NMDA receptor antagonist to study 3-OH-GA-induced neuronal damage via NMDA receptors.
Biochem/physiol Actions
Highly potent and selective non-competitive NMDA glutamate receptor antagonist that acts at the NMDA receptor-operated ion channel as an open channel blocker. Inhibits behavioral sensitization to psychostimulants and ethanol.
Experimental study shows that MK-801, influence circling behavior in a direction-specific manner, modify swimming activity and place preference in zebrafish. Acute injection of MK-801, dose dependently, enhances extracellular acetylcholine (ACh) release in the rat parietal cortex. For intracerebral hematomas, MK-801 might act as a potent supplement to reduce delayed edema after recombinant tissue plasminogen activator (rtPA) clot lysis. MK-801 functions as an antidepressant in the social defeat stress model, but it doesn’t have long-lasting effect.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1087SML0640SML2577
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
solubility
DMSO: >20 mg/mL, 0.1 M HCl: soluble, ethanol: soluble, H2O: 6 mg/mL
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
color
white
color
white to beige
color
white to brown
color
purple to dark blue
optical activity
[α]25/D +117°, c = 1 in methanol(lit.)
optical activity
[α]/D -22 to -32°, c = 1 in H2O
optical activity
-
optical activity
-
Gene Information
human ... GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRIN3A(116443), GRIN3B(116444), GRINA(2907)
mouse ... GRIN1(14810), GRIN2A(14811), GRIN2B(14812), GRIN2C(14813), GRIN2D(14814), GRIN3A(242443), GRIN3B(170483), GRINA(66168)
rat ... GRIN1(24408), GRIN2A(24409), GRIN2B(24410), GRIN2C(24411), GRIN2D(24412), GRIN3A(191573), GRIN3B(170796), GRINA(266668)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
M107-5MG04061834037866
M107-25MG04061834037842
M107-50MG04061834037859
M107-250MG04061834037835