Merck
B9009
Sigma-Aldrich
Bismuth nitrate oxide
Synonim(y):
Bismuth oxynitrate, Bismuth(III) nitrate basic, Bismuthyl nitrate
About This Item
Wzór liniowy:
Bi(O)NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.98
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
skład
(4BiNO3(OH)2 • BiO(OH))
ciąg SMILES
O[Bi]=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O
InChI
1S/5Bi.4NO3.9H2O.O/c;;;;;4*2-1(3)4;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;9*1H2;/q+1;4*+3;4*-1;;;;;;;;;;/p-9
Klucz InChI
OAVDTZZNYFIIGB-UHFFFAOYSA-E
zastąpiony przez