Przejdź do
B2209
Benz[a]anthracene
99%
Synonim(y):
1,2-Benzanthracene, Tetraphene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
702,00 zł
526,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.29
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-280-6
Beilstein/REAXYS Number:
1909298
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
526,50 zł
Cena katalogowa702,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
powder
bp
437.6 °C (lit.)
mp
157-159 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc2cc3c(ccc4ccccc34)cc2c1
InChI
1S/C18H12/c1-2-7-15-12-18-16(11-14(15)6-1)10-9-13-5-3-4-8-17(13)18/h1-12H
InChI key
DXBHBZVCASKNBY-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
Application
Benz[a]anthracene can be used in the synthesis of other polycyclic aromatic hydrocarbons such as tribenzo[a,c,f]tetraphene.2 It can also be used for phosphorescence applications.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D31206T26727456306
description
99%
description
97%
description
97%
description
98 atom % D
assay
99%
assay
97%
assay
97%
assay
99% (CP)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
157-159 °C (lit.)
mp
205-207 °C (lit.)
mp
224-227 °C (lit.)
mp
157-159 °C (lit.)
bp
437.6 °C (lit.)
bp
518 °C (lit.)
bp
>420 °C (lit.)
bp
-
form
powder
form
powder
form
-
form
solid
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benz[a]anthracene
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - PBT - vPvB
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
56-55-3
CAS No.
56-55-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)