Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 735,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2140,00 zł 1605,00 zł |
Informacje o tej pozycji
735,00 zł
Quality Segment
description
An n-channel organic semiconductor.
assay
98%
form
solid
bp
>500 °C (lit.)
mp
277-279 °C (lit.)
solubility
soluble (Soluble in Benzene, Acetone, dichloromethane, and Dioxane)
density
1.3 g/cm3 (Predicted)
SMILES string
c1cc2ccc3ccc4ccc5cccc6c(c1)c2c3c4c56
InChI
1S/C22H12/c1-3-13-7-9-15-11-12-16-10-8-14-4-2-6-18-17(5-1)19(13)21(15)22(16)20(14)18/h1-12H
InChI key
GYFAGKUZYNFMBN-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Features and Benefits
- High Purity: Assay of 98% ensures reliable performance in sensitive applications and research.
- Molecular Weight: 276.33 g/mol, facilitating accurate formulation and dosing in various applications.
- Stable Physical Properties: Melting point of 277-279 °C and boiling point greater than 500 °C, providing thermal stability during processing and application. ⦁Optical Properties: Exhibits strong absorbance characteristics, enhancing its utility in photonic applications.
- Solid Form: Available as a solid, making it easy to handle and integrate into formulations.
- Versatile Applications: Suitable for use in organic electronics, photonic devices, and as a reference standard in environmental studies, making it a valuable compound across multiple industries.
- Enhanced Research Utility: As a model compound for PAHs, Benzo[ghi]perylene is ideal for researchers studying the behavior and interactions of polycyclic aromatic hydrocarbons in various environments.
- Improved Device Performance: The strong optical properties contribute to the efficiency and effectiveness of devices, enhancing their performance in applications such as sensors and light-emitting devices.
- Environmental Monitoring: Used as a reference standard for the detection and analysis of PAHs in environmental samples, aiding in pollution assessment and remediation efforts.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description BCR®, certified reference material | description 98% |
| assay 98% | assay - | assay >99.7% | assay 98% |
| solubility soluble (Soluble in Benzene, Acetone, dichloromethane, and Dioxane) | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| mp 277-279 °C (lit.) | mp 277-279 °C (lit.) | mp 277-279 °C (lit.) | mp 67-70 °C (lit.) |
| density 1.3 g/cm3 (Predicted) | density - | density - | density - |
| form solid | form - | form - | form crystals |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzo[ghi]perylene
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - PBT - vPvB
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
191-24-2
191-24-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![Benzo[ghi]perylene 98%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/154/740/c50ff1be-dfb4-4159-a98c-9cecf9206ad3/640/c50ff1be-dfb4-4159-a98c-9cecf9206ad3.png)