Przejdź do
B8381
Bile from bovine and ovine
bile acid mixture
Synonim(y):
Bile acids
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
242,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
403,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1200,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-369-0
NACRES:
NA.26
MDL number:
Form:
powder
Biological source:
bovine, ovine
242,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
biological source
bovine, ovine
form
powder
technique(s)
microbiological culture: suitable
Application
Bile from bovine and ovine can be used in bacteriological research to investigate bile salt adaptation of bacteria such as Lactobacillus.
For bacteriological use.
Biochem/physiol Actions
The formation of bile acids from cholesterol is critical to cholesterol homeostasis. Subsequently, bile acids and alcohols function in the absorption of lipids from the GI tract. The class consists of a complex mixture of similar compounds, presenting a difficult analytical problem; LC/MS and GC/MS have been used successfully to elucidate such mixtures.
Other Notes
Mixture of free and conjugated bile acids, minimum 50% bile acids
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B8631C7210C6835
biological source
bovine
biological source
Porcine
biological source
Porcine, bovine
biological source
bovine milk
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Could you disclose the composition of this product (the bile acids themselves)? And its percentages.
    1 answer
    1. The approximate amount of known components are listed below:
      8.0 - 9.5% cholic acid
      0.9 - 1.1% deoxycholic acid
      32 - 36% conjugated cholic acid
      11 - 13% conjugated deoxycholic acid