SMB00967
Bile Acids Standard Mixture
suitable for mass spectrometry (MS)
Synonim(y):
Deuterated Bile Acids mixture, standard mixture
About This Item
Polecane produkty
metody
mass spectrometry (MS): suitable
Poziom jakości
Zastosowanie
lipidomics
metabolomics
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- All deuterated bile acids are dissolved in methanol and ready to use. Total vial volume is 1 mL.
- Simple mixture formulated to contain primary, secondary and conjugated bile acids.
- Ideal for LC-MS studies as internal standards.
- The mix can be used for targeted and untargeted approaches.
Analit
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.