Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 418,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1180,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4140,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5560,00 zł |
Informacje o tej pozycji
418,00 zł
biological source
Porcine gastric mucosa
Quality Segment
grade
Proteomics Grade
form
lyophilized powder
specific activity
≥3,200 units/mg protein
mol wt
35 kDa
impurities
salt, essentially free
color
white to off-white
solubility
deionized water: soluble 10 mg/mL, 10 mM HCl: soluble 4.0 mg/mL (Cold)
UniProt accession no.
application(s)
diagnostic assay manufacturing
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
pig ... LOC396892(396892)
Application
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥3,200 units/mg protein | specific activity ≥2,500 units/mg protein (E1%/280) | specific activity ≥3200 units/mg protein | specific activity ≥400 units/mg protein |
| grade Proteomics Grade | grade - | grade - | grade - |
| Gene Information pig ... LOC396892(396892) | Gene Information pig ... LOC396892(396892) | Gene Information pig ... LOC396892(396892) | Gene Information pig ... LOC396892(396892) |
| biological source Porcine gastric mucosa | biological source - | biological source - | biological source Porcine gastric mucosa |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form powder |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pepsin from porcine gastric mucosa
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?