Przejdź do
B6760
N-Benzoyl-L-tyrosine p-nitroanilide
≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
Benzoyl-L-tyrosine p-nitroanilide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
848,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H19N3O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
405.40
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
848,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
N-Benzoyl-L-tyrosine p-nitroanilide,
assay
≥98.0% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white
mp
235-237 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
Oc1ccc(CC(NC(=O)c2ccccc2)C(=O)Nc3ccc(cc3)[N+]([O-])=O)cc1
InChI
1S/C22H19N3O5/c26-19-12-6-15(7-13-19)14-20(24-21(27)16-4-2-1-3-5-16)22(28)23-17-8-10-18(11-9-17)25(29)30/h1-13,20,26H,14H2,(H,23,28)(H,24,27)
InChI key
CJERUMAUMMIPRF-UHFFFAOYSA-N
Application
N-Benzoyl-L-tyrosine p-nitroanilide (BTPNA) is used as a substrate to identify, differentiate and characterize serine carboxypeptidase(s) and various proteases.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T614096286G2505
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
235-237 °C
mp
-
mp
-
mp
-
color
white
color
-
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)