Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 442,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1650,00 zł |
Informacje o tej pozycji
442,00 zł
Nazwa produktu
N-Succinyl-L-phenylalanine-p-nitroanilide, protease substrate
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
dioxane: 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)CCC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)Nc2ccc(cc2)N(=O)=O
InChI
1S/C19H19N3O6/c23-17(10-11-18(24)25)21-16(12-13-4-2-1-3-5-13)19(26)20-14-6-8-15(9-7-14)22(27)28/h1-9,16H,10-12H2,(H,20,26)(H,21,23)(H,24,25)/t16-/m0/s1
InChI key
KNBLWBFJHZHYFG-INIZCTEOSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| solubility dioxane: 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility acetic acid: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility acetic acid: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility DMF: 50 mg/mL, clear, yellow |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?