Key Documents
B2559
B581
>95% (HPLC), solid
Synonim(y):
N-[2(S)-(2(R)-2-Amino-3-mercaptopropylamino)-3-methylbutyl]-L-phenylalanyl-L-methionine trifluoroacetate salt
About This Item
Polecane produkty
Próba
>95% (HPLC)
Postać
solid
skład
Peptide content, ~60%
kolor
white
rozpuszczalność
H2O: soluble
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC[C@@H](NC[C@@H](N)CS)C(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C22H38N4O3S2/c1-15(2)20(24-12-17(23)14-30)13-25-19(11-16-7-5-4-6-8-16)21(27)26-18(22(28)29)9-10-31-3/h4-8,15,17-20,24-25,30H,9-14,23H2,1-3H3,(H,26,27)(H,28,29)/t17-,18+,19+,20-/m1/s1
Klucz InChI
QISLMXIYRQCLIR-FUMNGEBKSA-N
informacje o genach
rat ... Fnta(25318)
Amino Acid Sequence
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3