Przejdź do
345885
GGTI-2147
≥95% (HPLC), solid, GGTase I inhibitor, Calbiochem®
Synonim(y):
Ester metylowy 4-[[N-(imidazol-4-ylo)metylenoamino]-2-(1-naftylo)benzoilo]leucyny
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 μg
Przewidywany termin wysyłki17 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1010,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H30N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
470.56
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
1010,00 zł
Przewidywany termin wysyłki17 września 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
GGTI-2147, A cell-permeable non-thiol peptidomimetic that acts as a potent and selective inhibitor of geranylgeranyltransferase I (GGTase I).
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
off-white
solubility
DMSO: 200 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[nH]1cnc(c1)CNc2cc(c(cc2)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)OC)c3c4c(ccc3)cccc4
InChI key
TUQRZGWNDBXSNP-SANMLTNESA-N
General description
Pochodna estru metylowego GGTI-2133 (nr kat. 345884). Silny i selektywny nietiolowy inhibitor geranylgeranylotransferazy I (GGTazy I) w stosunku do farnezylotransferazy (FTazy) w całych komórkach. Blokuje geranylgeranylację Rap1A z wartością IC50 ponad 60-krotnie niższą niż wymagana do przerwania farnezylacji H-Ras (IC50 = 500 nM dla Rap1A w porównaniu do IC50<30 µM dla H-Ras).
Przepuszczalny dla komórek nietiolowy peptydomimetyk, który działa jako silny i selektywny inhibitor geranylgeranylotransferazy I (GGTazy I). Blokuje geranyl-geranylację Rap1A z wartością IC50, która jest ponad 60-krotnie niższa niż wymagana do zakłócenia farnezylacji H-Ras (IC50 = 500 nM dla Rap1A w porównaniu z IC50> 30 µM dla H-Ras).
Biochem/physiol Actions
Docelowy IC50: 500 nM w blokowaniu geranylo-geranylacji Rap1A
Główny cel
GGTaza-I
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Bernot, D., et al. 2003. J. Cardiovasc. Pharmacol.41, 316.
Vasudevan, A., et al. 1999. J. Med. Chem. 42, 1333.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
555550344152475958
description
A cell-permeable non-thiol peptidomimetic that acts as a potent and selective inhibitor of geranylgeranyltransferase I (GGTase I).
description
The Rho kinase inhibitor, CAS 872543-07-6, is a cell-permeable, highly specific, reversible, potent, and ATP-competitive inhibitor of Rho-associated kinase (ROCK; Ki = 1.6 nM).
description
The FPT Inhibitor II controls the biological activity of FPT. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
description
The c-Raf Inhibitor controls the biological activity of c-Raf. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 200 mg/mL
solubility
water: 5 mg/mL, methanol: 5 mg/mL
solubility
water: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)