Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1680,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1680,00 zł
Nazwa produktu
Cibacron Blue 3G-A, Dye content ≥55 %
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, ≥55%
color
dark blue
solubility
H2O: 10 mg/mL, blue
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Nc1c(cc(Nc2ccc(Nc3nc(Cl)nc(Nc4ccccc4S(O)(=O)=O)n3)c(c2)S(O)(=O)=O)c5C(=O)c6ccccc6C(=O)c15)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C29H20ClN7O11S3/c30-27-35-28(33-16-7-3-4-8-19(16)49(40,41)42)37-29(36-27)34-17-10-9-13(11-20(17)50(43,44)45)32-18-12-21(51(46,47)48)24(31)23-22(18)25(38)14-5-1-2-6-15(14)26(23)39/h1-12,32H,31H2,(H,40,41,42)(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H2,33,34,35,36,37)
InChI key
YKCWQPZFAFZLBI-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| color dark blue | color dark blue | color - | color - |
| solubility H2O: 10 mg/mL, blue | solubility water: 1 mg/mL, blue | solubility methanol: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue | solubility water: 1 mg/mL, blue to very deep blue |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| form powder | form powder or crystals | form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| composition Dye content, ≥55% | composition Dye content, ≥50% | composition - | composition Dye content, ≥60% |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?