Kluczowe dokumenty
GE17-0948-01
Blue Sepharose 6 Fast Flow
Cytiva 17-0948-01, pack of 50 mL
Synonim(y):
Niebieska sefaroza o szybkim przepływie
Wybierz wielkość
1 PKG
2250,00 zł
2250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
2250,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.56
2250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
ligand
Cibacron Blue
opakowanie
pack of 50 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0948-01
warunki przechowywania
(20% Ethanol, 0.1 M Potassium Phosphate buffer, pH 8.0)
Matryca
6% cross-linked agarose
wielkość cząstki
45-165 μm
średnia średnica
90 μm
cleaning in place
3-13
Zakres roboczy
4-12
przydatność
suitable for bioprocess medium
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Blue 812 6 Fast Flow to Cibacron Blue 3G połączony z 812 6 Fast Flow. Podłoże to ma ugruntowaną pozycję jako adsorbent albuminy i interferonu zarówno w skali laboratoryjnej, jak i procesowej.
Blue 812 6 Fast Flow należy do gamy podłoży do chromatografii powinowactwa Cytiva do wychwytywania i oczyszczania pośredniego.
Blue 812 6 Fast Flow składa się z usieciowanych 6% kulek agarozowych zmodyfikowanych barwnikiem Cibacron Blue 3G kowalencyjnie przyłączonym metodą sprzęgania triazynowego.
Niebieski barwnik wiąże wiele białek, takich jak albumina, interferon, lipoproteiny i czynniki krzepnięcia krwi. Wiąże również kilka enzymów, w tym kinazy, dehydrogenazy i większość enzymów wymagających kofaktorów zawierających adenyl, np. NAD+.
Blue 812 6 Fast Flow został opracowany i przetestowany we współpracy z wiodącymi producentami na dużą skalę i jest stosowany w rutynowej produkcji komercyjnej.
Blue 812 6 Fast Flow jest dostępny w różnych rozmiarach opakowań zbiorczych i wygodnych opakowaniach jednostkowych, co ułatwia skalowanie i opracowywanie procesów.
Jako członek gamy pożywek BioProcess, Blue 812 6 Fast Flow spełnia wymagania przemysłowe dzięki bezpieczeństwu dostaw oraz kompleksowemu wsparciu technicznemu i regulacyjnemu.
Cechy i korzyści
  • Zaprojektowany do oczyszczania interferonu i albuminy na dużą skalę. Używany również do izolowania grup enzymów i usuwania albuminy.
  • Podłoże BioProcess wspierane w zastosowaniach przemysłowych i ugruntowane w zatwierdzonych procesach.
  • Cibacron Blue 3G jest kowalencyjnie sprzężony z matrycą podstawową, co pozwala na niski wyciek ligandu i wysoką wydajność.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page shows how to convert between flow velocity and volumetric flow rate in affinity chromatography of antibodies.
Protokoły
This page shows how to separate or remove albumin by affinity chromatography using HiTrap Blue HP and Blue Sepharose 6 Fast Flow.
Remove albumin from affinity chromatography samples using HiTrap™ Blue HP or Blue Sepharose® 6 Fast Flow from Cytiva.
Oczyszczanie enzymów metodą chromatografii powinowactwa przy użyciu produktów 5' AMP Sepharose® 4B, HiTrap® Blue HP i Blue Sepharose® 6 Fast Flow.
Affinity chromatography purification of enzymes using 5’ AMP Sepharose® 4B, HiTrap® Blue HP, and Blue Sepharose® 6 Fast Flow products.
Zobacz wszystko