Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 279,00 zł |
Informacje o tej pozycji
279,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócproduct line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
mol wt
~2,000,000
packaging
vial of 50 mg
storage temp.
−20°C
General description
Blue dextran is a derivative of dextran and a high molecular weight glucose polymer.[1]
Application
Biochem/physiol Actions
Blue dextran is used in affinity chromatography, gel filtration chromatography, protein chromatography and molecular weight markers. Blue dextran has been used to study Alzheimer′s disease.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| product line BioReagent | product line - | product line - | product line - |
| packaging vial of 50 mg | packaging - | packaging - | packaging - |
| mol wt ~2,000,000 | mol wt 2,000,000 | mol wt average mol wt 5,000 | mol wt average mol wt 20,000 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Blue Dextran
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?