Key Documents
AV34806
Sigma-Aldrich
Anti-ZNF627 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Zinc finger protein 627
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
53 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... ZNF627(199692)
Opis ogólny
ZNF627 codes for a zinc finger protein. ZNF627 polymorphisms are reportedly associated with the risk of myocardial infarction. Rabbit Anti-ZNF627 antibody recognizes human ZNF627.
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human ZNF627
Zastosowanie
Rabbit Anti-ZNF627 antibody is suitable for western blot applications at a concentration of 0.125 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
Located on chromosome 19, this gene encodes for zinc finger protein 627.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: GKQWEDQNIEDPFKIPRRNISHIPERLCESKEGGQGEETFSQIPDGILNK
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Werner Koch et al.
International journal of cardiology, 147(1), 38-41 (2009-08-28)
A recent survey of 11,053 single nucleotide polymorphisms from 6891 genes suggested that the risk of myocardial infarction was related to specific genes so far not linked with atherosclerotic diseases. The genes encode the cytoskeletal protein palladin (PALLD), a receptor