Przejdź do
85390
Silicone Antifoam
30% in H2O, emulsion
Synonim(y):
Silicone-based Antifoaming Agent
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
436,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2240,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352100
436,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
emulsion
concentration
10-150 mg/kg (efficient concentration), 30% in H2O
viscosity
20-110 mPa.s(20 °C)
mp
-1 °C
solubility
water: soluble at 20 °C (completely)(lit.)
density
0.999 g/cm3
application(s)
cleaning products
General description
Silicone antifoam is a low-viscosity emulsion that contains 20% active ingredient and 33% solids. It is especially useful in pH critical applications due to its resistance to acids and alkalis.
Application
Silicone antifoam can be used for tackling foam in textile auxiliaries and also foam generated in surfactant-containing formulations employed in the agrochemicals, cleaners and petrochemicals industries. It is also an efficient defoamer for treating wastewater.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
STS0100A5757A6582
description
30% in H2O, emulsion
description
aqueous-silicone emulsion
description
aqueous-silicone emulsion
description
active silicone polymer 100%
form
emulsion
form
-
form
emulsion
form
emulsion (aqueous)
application(s)
cleaning products
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
microbiology
density
0.999 g/cm3
density
-
density
1.01 g/mL
density
0.97 g/mL at 25 °C
mp
-1 °C
mp
-
mp
-
mp
-
solubility
water: soluble at 20 °C (completely)(lit.)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
viscosity
20-110 mPa.s(20 °C)
viscosity
-
viscosity
400 cP
viscosity
-
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. how to prepare a 10% in water solution from this product (contains 30% in water)?
    1 answer
    1. To prepare a homogeneous solution from the concentrated solution, use a stirring rod or mechanical mixer to ensure thorough mixing. Once the stock solution is well-dispersed, transfer it to a suitable mixing container, such as a beaker. To create a 10% solution, dilute the concentrate by a factor of 3: mix 1 part of the concentrated solution with 2 parts of cold water while continuously stirring.
      Helpful?
  4. What is the silicone size of this antifoam?
    1 answer
    1. This product is considered a macroemulsion. The particle size range for this type of antifoam is 100 nm to several μm.