Wybierz wielkość
500,00 zł
815,00 zł
500,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
form
emulsion
contains
emulsifier (different from those present in Antifoam A emulsion)
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, microbiological culture: suitable
Quality Level
viscosity
400 cP
density
1.01 g/mL
1 of 4
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | hybridoma: suitable, microbiological culture: suitable | technique(s) cell culture | hybridoma: suitable, microbiological culture: suitable | technique(s) cell culture | hybridoma: suitable, microbiological culture: suitable | technique(s) cell culture | hybridoma: suitable |
| form emulsion | form emulsion | form emulsion (aqueous) | form emulsion (aqueous) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| contains emulsifier (different from those present in Antifoam A emulsion) | contains emulsifier | contains - | contains - |
General description
Application
- to enhance collection efficiency in collection media[1]
- as a component in stress granule lysis buffer to reduce foaming[2], in host cell lysis buffer to reduce foaming caused by detergents[3]
- to improve solubility of antibiotics[4]
- as a foaming controls in bacterial growth media[5]
Other Notes
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
>214.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 101.1 °C - closed cup
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - PBT - vPvB
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
556-67-2 + 541-02-6 + 540-97-6
541-02-6 + 540-97-6
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?