Merck
A8082
Antifoam O-30
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161901
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
emulsion (aqueous)
Quality Segment
concentration
100% (organic)
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, microbiological culture: suitable
density
0.98 g/mL at 25 °C
storage temp.
room temp
suitability
bacteria (fermentation)
Other Notes
A long-lasting fatty acid ester antifoam, 100% active.
Disclaimer
Can be autoclaved repeatedly.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)