Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 tabs | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 239,00 zł |
50 tabs | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1030,00 zł |
100 tabs | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1650,00 zł |
Informacje o tej pozycji
239,00 zł
Nazwa produktu
3-Amino-9-ethylcarbazole, tablet
form
tablet
Quality Segment
solubility
DMF: 1 tablet/5 mL
SMILES string
CCn1c2ccccc2c3cc(N)ccc13
InChI
1S/C14H14N2/c1-2-16-13-6-4-3-5-11(13)12-9-10(15)7-8-14(12)16/h3-9H,2,15H2,1H3
InChI key
OXEUETBFKVCRNP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| solubility DMF: 1 tablet/5 mL | solubility ethanol: acetic acid (2:1): 50 mg/mL, clear to hazy | solubility DMSO: 5 mg/mL | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form tablet | form powder | form solid | form - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Amino-9-ethylcarbazole
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B
wgk
WGK 3
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
132-32-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?