Merck
A5876
Sigma-Aldrich
1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-β-D-ribofuranose
Synonim(y):
β-D-Ribofuranose 1-acetate 2,3,5-tribenzoate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H24O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
504.48
Beilstein:
100243
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=O)O[C@@H]1O[C@H](COC(=O)c2ccccc2)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@H]1OC(=O)c4ccccc4
InChI
1S/C28H24O9/c1-18(29)34-28-24(37-27(32)21-15-9-4-10-16-21)23(36-26(31)20-13-7-3-8-14-20)22(35-28)17-33-25(30)19-11-5-2-6-12-19/h2-16,22-24,28H,17H2,1H3/t22-,23-,24-,28-/m1/s1
Klucz InChI
GCZABPLTDYVJMP-CBUXHAPBSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)