Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H20O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.28
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-486-0
Beilstein/REAXYS Number:
84386
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
purum
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
optical activity
[α]20/D −11.5±1°, c = 5% in ethanol
mp
110-111 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)OC[C@@H](O1)[C@H]2O[C@@H]3OC(C)(C)O[C@@H]3[C@H]2O
InChI
1S/C12H20O6/c1-11(2)14-5-6(16-11)8-7(13)9-10(15-8)18-12(3,4)17-9/h6-10,13H,5H2,1-4H3/t6-,7+,8-,9-,10-/m1/s1
InChI key
KEJGAYKWRDILTF-JDDHQFAOSA-N
Other Notes
Important protected derivative of glucose; the 3-OH group can be directly manipulated, the 5,6-O-isopropylidene protection is selectively cleavable; oxidation and reduction of the 3-OH leads to an allofuranose derivative; review
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-α-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?