Przejdź do
159018
β-D-Ribofuranose 1-acetate 2,3,5-tribenzoate
98%
Synonim(y):
1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-β-D-ribofuranose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
525,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H24O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
504.48
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
230-220-4
Beilstein/REAXYS Number:
100243
MDL number:
525,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
optical activity
[α]20/D +24.3°, c = 1 in pyridine
mp
128-130 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)O[C@@H]1O[C@H](COC(=O)c2ccccc2)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@H]1OC(=O)c4ccccc4
InChI
1S/C28H24O9/c1-18(29)34-28-24(37-27(32)21-15-9-4-10-16-21)23(36-26(31)20-13-7-3-8-14-20)22(35-28)17-33-25(30)19-11-5-2-6-12-19/h2-16,22-24,28H,17H2,1H3/t22-,23-,24-,28-/m1/s1
InChI key
GCZABPLTDYVJMP-CBUXHAPBSA-N
Application
Starting material for nucleoside synthesis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR34721045541159026
description
98%
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
98%
assay
98%
assay
-
assay
-
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
100
mp
128-130 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
81-83 °C (lit.)
optical activity
[α]20/D +24.3°, c = 1 in pyridine
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
[α]26/D −11.4°, c = 10 in chloroform
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)