Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 199,00 zł 149,25 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 591,00 zł |
Informacje o tej pozycji
149,25 zł
Cena katalogowa199,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
97%
form
liquid
reaction suitability
reactivity: alcohol reactive, reagent type: protection reagent
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
bp
70 °C/0.5 mmHg (lit.)
density
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)[Si](Cl)(O[Si](Cl)(C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C12H28Cl2OSi2/c1-9(2)16(13,10(3)4)15-17(14,11(5)6)12(7)8/h9-12H,1-8H3
InChI key
DDYAZDRFUVZBMM-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% |
| reaction suitability reagent type: protection reagent, reactivity: alcohol reactive | reaction suitability - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form liquid | form solid |
| bp 70 °C/0.5 mmHg (lit.) | bp - |
| density 0.986 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
168.8 °F
flash_point_c
76 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?