Przejdź do
296368
1,2-O-Isopropylidene-α-D-xylofuranose
99%
Synonim(y):
1,2-O-(1-Methylethylidene)-alpha-D-xylofuranose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1130,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3370,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H14O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.19
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
81520
1130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
solid
optical activity
[α]25/D −19.2°, c = 1 in H2O
bp
112-114 °C/0.06 mmHg (lit.)
mp
69-71 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)O[C@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H]2O1
InChI
1S/C8H14O5/c1-8(2)12-6-5(10)4(3-9)11-7(6)13-8/h4-7,9-10H,3H2,1-2H3/t4-,5+,6-,7-/m1/s1
InChI key
JAUQZVBVVJJRKM-XZBKPIIZSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D126306292842772194
description
99%
description
97%
description
97%
description
97%
assay
99%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solid
form
liquid
form
-
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
69-71 °C (lit.)
mp
-
mp
164-165 °C (lit.)
mp
126-131 °C
optical activity
[α]25/D −19.2°, c = 1 in H2O
optical activity
[α]25/D −59°, c = 3 in chloroform
optical activity
[α]19/D +113.1°, c = 1 in chloroform
optical activity
[α]22/D +254°, c = 0.5% in methanol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)